Learn More
Corning™ Gosselin Water Sampling Octogonal PET Bottle
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Descripción
- Tereftalato de polietileno (PET) resistente a roturas o polietileno de alta densidad (HDPE)
- Graduaciones moldeadas
- Tapones de rosca de HDPE a prueba de fugas y a prueba de manipulación
- Disponible con o sin tiosulfato sódico
- Etiquetas trazables
- Las aberturas grandes minimizan el riesgo de contaminación
- Embalado en película o envasado individualmente
Especificaciones
Tamaño del tapón | 35 mm |
Tipo de producto | Frasco de recogida de muestras de agua |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Capacidad (imperial) | 8,5 oz |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Recogida de muestras de agua para pruebas microbiológicas |
Incluye | Dosis de tiosulfato sódico de 160 mg/l |
Material | PET |
N.º por caja | 144/caja |
N.° por paquete | Paquete de 24 |