Learn More
Gosselin™ Water Sampling Octagonal PET Bottle
Catalog Number p-9151003
Click to view available options
Incluye:
120 mg/l de tiosulfato sódico
20 mg/l de tiosulfato sódico
Application: Environmental and Water Testing
  • Tereftalato de polietileno (PET) resistente a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Tapones de rosca de HDPE a prueba de fugas y a prueba de manipulación
  • Disponible con o sin tiosulfato sódico
  • Etiquetas trazables
  • Las aberturas grandes minimizan el riesgo de contaminación
  • Embalado en película o envasado individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tamaño del tapón 31 mm
Tipo de tapón A prueba de manipulación
Capacidad (métrico) 500 mL
Incluye 20 mg/l de tiosulfato sódico
Material PET
N.º por caja 90/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Esterilidad Estéril
Color del tapón Blanco
Graduated