Learn More
Corning™ Pipeta de tubo capilar de polipropileno estéril Gosselin™
Reduzca los riesgos de contaminación cruzada mediante el uso de pipetas desechables
Marca:  Corning™ EPI5-01
Detalles adicionales : Peso : 5.87000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12672275
  • 342.43€ / paquete de 3600
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Trazabilidad del producto en cada bolsa
  • Estéril 10-3
  • Envasados individualmente en bolsas con cremallera única con precinto de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
3600/caja
5 ml
Pipeta de tubo capilar
Estéril
10/bolsa
7,3 cm