Learn More
Corning™ Cubiertos estériles Gosselin™
Envasados individualmente en bolsas con cremallera a prueba de manipulación. Los cubiertos estériles Gosselin™ le ayudarán a manejar muestras primarias con riesgos limitados de contaminación cruzada.
512.43€ - 641.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11718623
|
Corning™
COUT-02 |
cuchilla | 175 mm | 1000/caja |
534.70€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11713114
|
Corning™
CUIG-01 |
Cuchara | 150 mm | 1000/caja |
641.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11847363
|
Corning™
CUIP-01 |
Cuchara | 125 mm | 1000/caja |
512.43€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Envasados individualmente
- Trazabilidad en cada bolsa
- Estériles 10-3
- Poliestireno
- Estéril
Especificaciones
Poliestireno | |
Blanco | |
Estériles |