Learn More
Gosselin™ Tubo independiente graduado de polipropileno Gosselin™
Suitable for centrifugation and conveniently graduated conical tube. Gosselin™ Self-Standing Conical Tube, PP is conically shaped, but has a flat bottom to facilitate self standing.
Marca:  Gosselin™ TU50-013
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15291852
  • 174.00€ / paquete de 500
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Durable polypropylene construction
  • Conical with a flat bottom
  • Printed graduations
  • Green cap
Especificaciones
Especificaciones
29.2mm
Screw cap
Polypropylene
500/Cs
Sterile. Irradiated.
Green
Centrifuge
25/Pk
Videos