Learn More
Corning™ Placas de Petri
Optimizadas para la automatización. Las placas de Petri Gosselin™ están fabricadas con poliestireno de cristal.
Marca: Corning™ BP124-04
138.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.00000kg
Descripción
Optimizadas para la automatización. Las placas de Petri Gosselin™ están fabricadas con poliestireno de cristal.
- Poliestireno de cristal
- Planicidad óptima
- Fabricados en clase 100
- Apertura sencilla
Especificaciones
Transparente | |
Cuadrada | |
1 | |
4 | |
120,5 mm |
Poliestireno | |
Estériles o asépticos | |
Estándar | |
15,8 mm |