Learn More
Gosselin™ Frascos octogonales graduados transparentes de PET Gosselin™
Proporcionan un almacenamiento ligero y resistente a roturas en el laboratorio. Los frascos octogonales de PET Gosselin™ se fabrican con resina de tereftalato de polietileno.
79.60€ - 485.82€
Especificaciones
| Color | Natural |
|---|---|
| Material | PET |
| Color del tapón | Natural |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Octogonal |
| Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro interior del cuello (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro interior del cuello (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|
12654853
|
Gosselin™
P125B-50 |
125 ml | 31,7mm |
772.00€ 485.82€ / paquete de 336 Ahorro 286.18€ 37% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 12-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
15382480
|
Gosselin™
P125B-05 |
125 ml | 31 mm |
337.00€ 329.07€ / paquete de 288 Ahorro 7.93€ 2% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 10-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
15103927
|
Gosselin™
P250B-52 |
250 ml | 31,7mm | ||||||
|
15282526
|
Gosselin™
P250B-01 |
250 ml | 31,7mm |
215.00€ 126.91€ / paquete de 144 Ahorro 88.09€ 40% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
15248043
|
Gosselin™
P250B-51 |
250 ml | 31,7mm |
258.00€ 253.07€ / paquete de 144 Ahorro 4.93€ 1% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
15380242
|
Gosselin™
P1000B-52 |
1000 ml | 31,7mm |
239.58€ 237.91€ / paquete de 45 Ahorro 1.67€ 0.70% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
15238043
|
Gosselin™
P500B-51 |
500 ml | 31,7mm |
306.00€ 299.69€ / paquete de 120 Ahorro 6.31€ 2% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
15414570
|
Gosselin™
P500B-52 |
500 ml | 31,7mm | ||||||
|
15201258
|
Gosselin™
P500B-09 |
500 ml | 31,7mm |
235.00€ 228.53€ / paquete de 120 Ahorro 6.47€ 2% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
15211258
|
Gosselin™
P1000B-06 |
1000 ml | 31 mm |
158.00€ 79.60€ / paquete de 48 Ahorro 78.40€ 49% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
15143927
|
Gosselin™
P1000B-51 |
1000 ml | 31 mm |
192.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 07-04-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
12684853
|
Gosselin™
P1000B-50 |
1 l | 31,7mm |
168.00€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
Description
- Graduados
- Disponible con SAL de 10-3
- Etiqueta para trazabilidad
- Con tapón de rosca a prueba de manipulación
- Cumple con ISO 5667-3 y 19458
Specifications
| Natural | |
| Natural | |
| Octogonal | |
| Tapón de rosca a prueba de manipulación |
| PET | |
| Sí | |
| Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction