Learn More
Gosselin™ Frascos octogonales graduados transparentes de PET Gosselin™
Código de producto. 15380242
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Diámetro interior del cuello (métrico):
31 mm
31,7mm
Tamaño de la unidad:
144 PCS
45 PCS
paquete de 120
paquete de 144
paquete de 150
paquete de 288
paquete de 336
paquete de 48
paquete de 90
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15380242
Marca: Gosselin™ P1000B52
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Proporcionan un almacenamiento ligero y resistente a roturas en el laboratorio. Los frascos octogonales de PET Gosselin™ se fabrican con resina de tereftalato de polietileno.
  • Graduados
  • Estéril (SAL 10-3)
  • Etiqueta para trazabilidad
  • Tapón de rosca a prueba de manipulación
  • Cumple con la norma ISO 5667-3 y 19458
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 31,7mm
Incluye 24/paquete filmado
Material PET
Longitud (métrico) 63 mm
N.° por paquete 144/cartón
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 63 mm
Color del tapón Natural
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Sí
Graduated Sí
Forma Octogonal
Altura (métrico) 135 mm
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación