Learn More
Gosselin™ Frascos octogonales graduados transparentes de PET Gosselin™
Código de producto. 15282526
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Diámetro interior del cuello (métrico):
31 mm
31,7mm
Tamaño de la unidad:
144 PCS
45 PCS
paquete de 120
paquete de 144
paquete de 150
paquete de 288
paquete de 336
paquete de 48
paquete de 90
Código de producto. 15282526
Marca: Gosselin™ P250B01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento ligero y resistente a roturas en el laboratorio. Los frascos octogonales de PET Gosselin™ se fabrican con resina de tereftalato de polietileno.
  • Graduados
  • No estéril, aséptico
  • Etiqueta para trazabilidad
  • Tapón de rosca a prueba de manipulación
  • Cumple con ISO 5667-3 y 19458
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 31,7mm
Incluye 24/paquete filmado
Material PET
Longitud (métrico) 95mm
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 2kg
Anchura (métrico) 63mm
Color del tapón Natural
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Sí
Forma Octogonal
Altura (métrico) 132 mm
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación