Learn More
Gosselin™ Frascos octogonales graduados transparentes de PET Gosselin™
Código de producto. 15248043
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 l
Diámetro interior del cuello (métrico):
31 mm
31,7mm
Tamaño de la unidad:
144 PCS
45 PCS
paquete de 120
paquete de 144
paquete de 150
paquete de 288
paquete de 336
paquete de 48
paquete de 90
Código de producto. 15248043
Marca: Gosselin™ P250B51
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento ligero y resistente a roturas en el laboratorio. Los frascos octogonales de PET Gosselin™ se fabrican con resina de tereftalato de polietileno.
  • Graduados
  • Estéril (SAL 10-3)
  • Etiqueta para trazabilidad
  • Tapón de rosca a prueba de manipulación
  • Cumple con la norma ISO 5667-3 y 19458
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 31,7mm
Material PET
Longitud (métrico) 63 mm
Esterilidad Estéril
Peso (métrico) 6,4kg
Anchura (métrico) 63 mm
Color del tapón Natural
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Sí
Forma Octogonal
Altura (métrico) 135 mm
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt