Learn More
Corning™ Frascos octogonales de tereftalato de polietileno Gosselin™
Catalog Number 15370242
267.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
16,9 oz, 500 ml
250 ml
33,8 oz, 1000 ml
4,2 oz, 125 ml
8,45 oz, 250 ml
Color del tapón:
Natural
Envase:
A granel
Empaquetado con película retráctil
Paquete en bandeja con película
Diseñados con un sistema de cierre resistente a fugas
  • Tereftalato de polietileno resistente a roturas (PET) con transparencia equivalente al cristal
  • Graduaciones moldeadas
  • Tapón de polietileno de alta densidad (HDPE) de seguridad
  • Empaquetado con o sin bandeja en bolsa exterior plegada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 250 ml
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 31 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 31,7 mm
Altura (imperial) 5,3 in
Altura (métrico) 135 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,2 in
Material PET
Longitud (métrico) 63 mm
Envase A granel
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 63 mm
Color del tapón Natural
Graduaciones De 50 a 250 ml
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008/ISO 11137: Estériles SAL 10-3
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave