Learn More
Corning™ Frascos octogonales de tereftalato de polietileno Gosselin™
Catalog Number 12523316
Click to view available options
Capacidad:
16,9 oz, 500 ml
250 ml
33,8 oz, 1000 ml
4,2 oz, 125 ml
8,45 oz, 250 ml
Color del tapón:
Natural
Envase:
A granel
Empaquetado con película retráctil
Paquete en bandeja con película
Diseñados con un sistema de cierre resistente a fugas
  • Tereftalato de polietileno resistente a roturas (PET) con transparencia equivalente al cristal
  • Graduaciones moldeadas
  • Tapón de polietileno de alta densidad (HDPE) de seguridad
  • Empaquetado con o sin bandeja en bolsa exterior plegada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 4,2 oz, 125 ml
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 31 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 53 mm
Altura (imperial) 4,1 in
Altura (métrico) 105 mm
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4,2 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2 pulg
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,2 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 31 mm
Material PET
Longitud (métrico) 53 mm
Envase Paquete en bandeja con película
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 53 mm
Color del tapón Natural
Graduaciones De 25 a 125 ml
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008/ISO 11137: ESTÉRIL SAL 10-3
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave