Learn More
Gosselin™ Esparcidor de poliestireno en forma de L de inoculación Gosselin™
Para esparcir sobre la superficie de medios sólidos en aplicaciones microbiológicas. Los esparcidores en forma de L de inoculación Gosselin™ están fabricados de poliestireno.
76.90€ - 446.46€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Poliestireno |
Tipo de producto | Espátula de inoculación |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12908140
|
Gosselin™
ETAR-01 |
Pack de 1000 |
86.81€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11821741
|
Gosselin™
ETAR-06 |
Cantidad por caja de cartón: 2000 |
169.00€
paquete de 400 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11836191
|
Gosselin™
ETAR-02 |
Subpaquetes de 5 |
76.90€
paquete de 400 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12622265
|
Gosselin™
ETAR-05 |
Cantidad por caja de cartón: 6000 |
446.46€
paquete de 6000 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12642285
|
Gosselin™
ETAR-01 |
Pack de 1000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Extremo curvado
- Estéril y desechable
- Envasado en bolsas con cremallera a prueba de manipulación
Especificaciones
CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Con forma de L | |
Para usos microbiológicos, industriales, ambientales y de productos lácteos |
Blanco | |
Espátula de inoculación | |
148 mm | |
Sí |