Learn More
Gosselin™ Frascos graduados rectangulares de HDPE natural Gosselin™
236.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Color del tapón:
Blanco
Rojo
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de producto:
Montado
Sin montar
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones inversas
- Sistema de cierre a prueba de fugas
- Disponibles estériles o asépticos
Especificaciones
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tipo de tapón | Tapón de rosca a prueba de manipulación |
Altura (métrico) | 155 mm |
Tipo de producto | Montado |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
Incluye | Tapón de rosca de HDPE blanco con junta moldeada |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 60 mm |