Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE con mango moldeado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,7 L
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Altura (métrico) | 250 mm |
Capacidad (métrico) | 2,7 L |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 70 mm |
Incluye | Tapón de rosca de polipropileno rojo acolchado |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 126 mm |
Cantidad | 30/cartón |