Learn More
Alfa Aesar™ Gold wire, 1.0mm (0.04 in.) dia., Premion™, 99.9985% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010965.BS
Detalles adicionales : CAS : 7440-57-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10cm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311538
  • 198.00€ / 10 cm
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificaciones
Gold wire
10cm
7440-57-5
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
Odorless
23985
196.97
99.9985%
≈15.15g/m
1.0mm (0.04 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
196.967
CHEBI:30050
Wire
Premion™