Learn More
Gold Wire, 0.25mm (0.01 in.) dia., Premion™, 99.999% (Metals basis), Alfa Aesar™
Form: Approx.0.95g/m
Marca:  Alfa Aesar 014730.BU
Detalles adicionales : CAS : 7440-57-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 25cm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317058
  • 99.20€ / 25 cm
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificación
Gold
7440-57-5
19.32g/cm3 at 20°C
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
Odorless
23985
Wire, 0.25mm (0.01 in.) dia.
25cm
Gold colored wire
99.999% (Metals basis)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
196.967
CHEBI:30050
Golden