Learn More
Alfa Aesar™ Gold wire, 0.1mm (0.004 in.) dia., Premion™, 99.998% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010968.G9
Detalles adicionales : CAS : 7440-57-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 25m
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311548
  • 836.00€ / 25 metros
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificación
Gold wire
25m
7440-57-5
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
Odorless
23985
Wire
Premion™
≈0.15g/m
0.1mm (0.004 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
196.967
CHEBI:30050
99.998%