Learn More
Alambre de oro, 0,025 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11318558
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 m
20 m
5 m
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-57-5
Au
196.97
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
23985
CHEBI:30050
oro
[Au]
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-57-5
Au
196.97
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
23985
CHEBI:30050
oro
[Au]
Forma: Aprox. 0,01 g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Gold
Color dorado
Aspecto Gold colored wire
Densidad 19.32g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,01g/m