Learn More
Alfa Aesar™ Gold Tin eutectic slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 043782.KJ
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15493895
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
Au:Sn; 80:20 wt%
≈2.9g/slug
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
MFCD02091709
99.99%
Gold Tin eutectic slug
5 pc.
(metals basis)
Slug
Videos
SDS Documentos