Learn More
Alfa Aesar™ Lámina delgada de oro, 0,003 mm de grosor, 99,9 % (base metálica)
Marca:  Alfa Aesar™ 044137.FI
Detalles adicionales : CAS : 7440-57-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad 50 x 50mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440680
  • 1104.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
08-06-2021
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
oro
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificaciones
Gold Thinfoil
50 x 50mm
7440-57-5
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
Odorless
23985
Lámina fina, ≈0,04g/25x25 mm, sin agujeros no certificado
≈0.04g/25x25mm
0.003mm (0.00012 in.) thick, not certified pinhole free
(base metálica)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
oro
196.967
CHEBI:30050
99.9%
Videos
SDS Documentos