Learn More
Alfa Aesar™ Gold powder, -20+100 mesh, Premion™, 99.995% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 000136.06
Detalles adicionales : CAS : 7440-57-5 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310679
  • 622.00€ / 5 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificación
Gold powder
7440-57-5
Au
−20+100 Mesh
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
Agglomerated
Premion™
5g
(metals basis)
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.967
CHEBI:30050
99.995%