Learn More
Alfa Aesar™ Polvo de paladio platino oro, APS < 5 micrómetros, 99,9 % (base metálica)
Marca:  Alfa Aesar™ 089726.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443820
  • 686.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
08-06-2021
Especificaciones
Au:Pt:Pd; 40:40:20 wt%
5g
MFCD00192403
Polvo
99.9%
Gold Platinum Palladium powder
(base metálica)
UN3089
APS <5 Micron
Videos
SDS Documentos