Learn More
Alfa Aesar™ Gold nanorods, 19-25nm dia. x 63-73nm length, dispersion in water, 700nm Absorption, negatively charged
Marca:  Alfa Aesar™ 046923.AC
Detalles adicionales : CAS : 7440-57-5 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 25mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495045
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificaciones
Gold nanorods
19 to 25nm dia. x 63 to 73nm length, dispersion in water, 700nm Absorption, negatively charged
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
Odorless
23985
Liquid
>60°C (decomposition)
25mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
196.967
CHEBI:30050
Colorless
Videos
SDS Documentos