Learn More
Alfa Aesar™ Gold nanoparticles, 80nm, supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 553nm absorption
Marca:  Alfa Aesar™ J67068.AC
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
Cantidad. 25mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15494505
  • 64.70€ / 25 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificaciones
Gold nanoparticles
supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 553nm absorption
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
Odorless
23985
Liquid
99%
Pink to Red
25mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
196.967
CHEBI:30050
80nm
Light sensitive
Videos
SDS Documentos