Learn More
Alfa Aesar™ Gold nanoparticles, 60nm, carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD50, 540nm absorption
Marca:  Alfa Aesar™ J67237.XF
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
Cantidad. 1mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15444565
  • 516.00€ / 1 ml
Fecha estimada de envío
29-12-2020
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
oro
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificaciones
Gold nanoparticles
carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 540nm absorption
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.967
CHEBI:30050
60nm
Rosa a rojo
1mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
oro
23985
Líquido
Light sensitive
Videos
SDS Documentos