Learn More
Alfa Aesar™ Gold nanoparticles, 40nm, amine-functionalized, 3kDa PEGylated, OD50, 530nm absorption
Marca:  Alfa Aesar™ J67042.XF
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
Cantidad. 1mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454495
  • 450.00€ / 1 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificación
Gold nanoparticles
amine-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 530nm absorption
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.967
CHEBI:30050
40nm
1mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
Liquid
Pink to Red