Learn More
Alfa Aesar™ Gold nanoparticles, 400nm, supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer
Marca:  Alfa Aesar™ J67213.AC
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
Cantidad. 25mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454555
  • 142.00€ / 25 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificaciones
Gold nanoparticles
supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.967
CHEBI:30050
400nm
Pink
25mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
Liquid
Light sensitive
Videos
SDS Documentos