Learn More
Alfa Aesar™ Gold nanoparticles, 250nm, supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ J67457.AE
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490747
  • 320.00€ / 100 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificaciones
Gold nanoparticles
supplied in 0.1mM PBS, reactant-free
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.967
CHEBI:30050
250nm
Light sensitive
100mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
Liquid
99%
Brown to Pink
Videos
SDS Documentos