Learn More
Nanopartículas de oro, 20 nm, suministradas en 0,1 mg/ml de citrato de sodio con estabilizador, OD1, absorción 524 nm, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7057749
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
7440-57-5
Au
196.97
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
23985
CHEBI:30050
gold
[Au]
7440-57-5
Au
196.97
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
23985
CHEBI:30050
gold
[Au]
Colloidal gold is an electron-dense, non-fading marker useful as a probe in electron microscopy, light microscopy and immunoblotting. It requires no additional processing for detection, but in some applications the signal can be enhanced by reaction with silver. It can be complexed with biomolecules by strong, non-covalent interactions. Particles less than 15 nm are most useful in transmission electron microscopy and for applications where access to the probe may be hindered by larger particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oro coloidal es un marcador denso en electrones, sin decoloración útil como sonda en microscopía electrónica, microscopía óptica e inmunotransferencia. No requiere procesamiento adicional para la detección, pero en algunas aplicaciones la señal se puede mejorar por reacción con plata. Puede formar complejos con biomoléculas mediante interacciones fuertes, no covalentes. Las partículas inferiores a 15 nm son más útiles en microscopía electrónica de transmisión y para aplicaciones en las que el acceso a la sonda puede verse obstaculizado por partículas más grandes.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Es soluble en aqua regia, ácido nítrico y ácido clorhídrico.
Notas
Partículas por ml: 6,54E+11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Rosa a rojo
Nombre de nota supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 524nm absorption
Cantidad 25 mL
Información de solubilidad Fully miscible in water. It is soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid.
Tamaño de partículas 20nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido