Learn More
Alfa Aesar™ Gold nanoparticles, 15nm, carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD50, 520nm absorption
Marca:  Alfa Aesar™ J67217.&I
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
Cantidad. 0.5mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455835
  • 244.00€ / 0.50 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificaciones
Gold nanoparticles
carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 520nm absorption
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.967
CHEBI:30050
15nm
0.5mL
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
Liquid
Red
Videos
SDS Documentos