Learn More
Gold(III) acetate, 99.9% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 039742.02
Detalles adicionales : CAS : 15804-32-7 Peso : 0.00050kg
Cantidad. 0.5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314717
  • 110.00€ / 0.50 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
15804-32-7
374.099
OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K
15952561
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3]
C6H9AuO6
MFCD00210614
gold 3+ triacetate, gold iii acetate, gold iii acetate, gold acetate, acmc-1c3i2, triacetic acid gold iii salt, acetic acid, gold 3+ salt 3:1
gold(3+);triacetate
Especificación
Gold(III) acetate
99.9% (Metal basis)
MFCD00210614
gold 3+ triacetate, gold iii acetate, gold iii acetate, gold acetate, acmc-1c3i2, triacetic acid gold iii salt, acetic acid, gold 3+ salt 3:1
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3]
374.099
374.1
Brown
15804-32-7
C6H9AuO6
Brown powder
OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K
gold(3+);triacetate
15952561
Powder
0.5g