Learn More
Cloruro de oro(I), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523459
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
10294-29-8
AuCl
232.42
MFCD00046175
FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
27366
CHEBI:30078
clorooro
[Cl-].[Au+]
10294-29-8
AuCl
232.42
MFCD00046175
FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
27366
CHEBI:30078
clorooro
[Cl-].[Au+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Gold(I) chloride
Punto de fusión 289.0°C
Color Amarillo a verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal AuCl
Índice Merck 15, 4550
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.42
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gold(I) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.