Learn More
Lámina de germanio oro, 0,1 mm de grosor x 43,8 mm de ancho, Premion™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 036313.BS
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313398
  • 1474.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Gold Germanium foil
Au:Ge; 88:12 wt%
MFCD02091706
99.997%
Odorless
Papel de aluminio
0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide
(base metálica)
10 cm
Premion™
≈6.45g/10cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos