Learn More
Lámina de oro, 0,5 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold foil |
Nombre de nota | 0.5mm (0.02 in.) thick |
CAS | 7440-57-5 |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Fórmula molecular | Au |
Número MDL | MFCD00003436 |
Cantidad | 25 x 25 mm |
Sinónimo | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
Clave InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Au] |