Learn More
Alfa Aesar™ Gold foil, 0.025mm (0.001 in.) thick, 99.95% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 011519.GH
Detalles adicionales : CAS : 7440-57-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 100 x 100mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317207
  • 1620.00€ / cada uno
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
7440-57-5
196.967
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificación
Gold foil
100 x 100mm
7440-57-5
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
Odorless
23985
Foil
≈0.3g/25x25mm
0.025mm (0.001 in.) thick
(metals basis)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
196.967
CHEBI:30050
99.95%