Learn More
Alfa Aesar™ Gold Beryllium pieces, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 045489.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492297
  • 666.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
5g
Gold Beryllium pieces
MFCD00003436
99.9%
Au:Be; 99:1 wt%
(metals basis)
Odorless
3.175mm to 6.35mm
Videos
SDS Documentos