Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, AP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marca:  Invitrogen PA128755
146.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10242454
  • 219.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
PA1-28755 detects Mouse IgG from mouse samples.
Mouse IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Mouse IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
Mouse IgG (H+L)
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
Goat
IgG fraction
RUO
Mouse
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
0.05M tris HCl with 0.0001MM ZnCl2, 0.001M MgCl2, 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA, 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 8
Full length native mouse IgG (purified).
100 μg
Secondary
4° C, do not freeze