Learn More
Goat anti-Human IgA (Heavy chain) Recombinant Secondary Antibody, Invitrogen™
Goat Recombinant Monoclonal Secondary Antibody
105.00€ - 325.00€
Especificaciones
Antígeno | Human IgA (Heavy chain) |
---|---|
Clon | 43H46L44 |
Concentración | 1.0 mg/mL |
Aplicaciones | ELISA, Peptide Array, Western Blot |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17890751
|
Invitrogen
A5573150UL |
50 μL |
105.00€
50 microlitros |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17880751
|
Invitrogen
A55731 |
250 μL |
325.00€
250 microlitros |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Goat anti-Human IgA (Heavy chain), Recombinant Monoclonal Antibody specifically detects human IgA heavy chain with no cross-reactivity to human IgG or IgM or various species immunoglobulins. The sensitivity and specificity of each lot is confirmed by ELISA. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include: better specificity, animal origin-free formulation, and lot-to-lot consistency. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
Human IgA (Heavy chain) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Human IgA (Heavy chain) in Human samples. It is validated for ELISA, Peptide Array, Western Blot.Especificaciones
Human IgA (Heavy chain) | |
1.0 mg/mL | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
IgG | |
Protein G | |
Secondary Antibody |
43H46L44 | |
ELISA, Peptide Array, Western Blot | |
Unconjugated | |
Goat | |
Human | |
Purified Human IgA | |
Secondary | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. |