Learn More
Abnova™ GNG3 (Human) Recombinant Protein
Human GNG3 full-length ORF ( AAH15563, 1 a.a. - 75 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002785-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16105581
  • 341.70€ / 10 microgramos
Envío estimado: 20-01-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: MKGETPVNSTMSIGQARKMVEQLKIEASLCRIKVSKAAADLVTYCDAHACEDPLITPVPTSENPFREKKFFCALL
Especificaciones
Especificaciones
AAH15563
guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 3
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
2785
Wheat germ expression system
10 μg
GNG3