Learn More
GMF-beta Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | GMF-beta |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16897233
|
Proteintech
10690-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16887233
|
Proteintech
10690-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This protein, which is phosphorylated following phorbol ester stimulation, is important for the nervous system. It causes brain cell differentiation, stimulates neural regeneration and inhibits tumor cell proliferation. Overexpression of GMF in astrocytes has been shown to enhance brain-derived neurotrohic factor (BDNF) production. GMF expression is increased by exercise, and the protein is crucial for exercise-induction of BDNF. Through BDNF production, GMF appears to play a role in neuroprotection. In thymoma, T-cell development is maintained by GMF; being produced by the tumor cells.Especificaciones
GMF-beta | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P60983, Q63228, Q9CQI3 | |
2764, 63985, 81661 | |
GMF-beta Fusion Protein Ag1104 | |
Primary | |
-20°C | |
GMFB |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Glia maturation factor beta, glia maturation factor, beta, GMF, GMF beta, GMFB, GMF-beta | |
GMFB | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |