Learn More
Glyoxal sodium bisulfite hydrate, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 173270010
Detalles adicionales : CAS : 332360-05-1 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15567029
  • 55.90€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
332360-05-1
284.161
glyoxal-sodium bisulfite monohydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt, c2h4o8s2.2na.h2o, glyoxal-sodium bisulfite monohydrate mi, glyoxal bis sodium hydrogen sulfite adduct hydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate,98, disodium 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonate monohydrate, disodium 1,2-dihydroxyethane-1,2-disulfonate hydrate
disodium;1,2-dihydroxyethane-1,2-disulfonate;hydrate
C2H6Na2O9S2
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
16211366
C(C(O)S(=O)(=O)[O-])(O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Especificación
Glyoxal sodium bisulfite hydrate
C2H6Na2O9S2
glyoxal-sodium bisulfite monohydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt hydrate, 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt, c2h4o8s2.2na.h2o, glyoxal-sodium bisulfite monohydrate mi, glyoxal bis sodium hydrogen sulfite adduct hydrate, glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate,98, disodium 1,2-dihydroxy-1,2-ethanedisulfonate monohydrate, disodium 1,2-dihydroxyethane-1,2-disulfonate hydrate
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
disodium;1,2-dihydroxyethane-1,2-disulfonate;hydrate
16211366
98%
10% max. (120°C, 2 hrs)
193.0°C to 195.0°C
332360-05-1
[-CH(OH)SO3Na]2·xH2O
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
C(C(O)S(=O)(=O)[O-])(O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
284.161
266.16
Authentic
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
1kg
Videos