missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycophorin A / CD235a Mouse, Clone: JC159, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 2993-MSM7-P0

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15910148

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Glycophorin A / CD235a
Cell surface
JC159
Unconjugated
NP_002091
Mouse
39kDa
Protein A/G Purified
RUO
2994
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
GYPA
Formalin fixed membrane from a Hairy cell leukemia
Erythrocytes in any human tissues
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales