Learn More
Glicolurilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Glycoluril |
Punto de fusión | >300.0°C |
Punto de ebullición | 862.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (N) |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 26,441 |
Índice Merck | 15,88 |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in warm mineral acids and in warm ammonia |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.12 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Glycoluril
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.