Learn More
Glicolaldehído dimetilacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044557
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
30934-97-5
C4H10O3
106.12
MFCD00051799
NYPNCQTUZYWFGG-UHFFFAOYSA-N
glycolaldehyde dimethyl acetal, ethanol, 2,2-dimethoxy, unii-u5use33y47, 2,2-dimethoxy-ethanol, 2,2-dimethoxy ethanol, glycolaldehydedimethylacetal, acmc-20aksv, 2,2-dimethoxyethan-1-ol, hydroxyacetaldehyde dimethylacetal, 2-hydroxyacetaldehyde dimethyl acetal
542381
2,2-dimetoxietanol
COC(CO)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
30934-97-5
C4H10O3
106.12
MFCD00051799
NYPNCQTUZYWFGG-UHFFFAOYSA-N
glycolaldehyde dimethyl acetal, ethanol, 2,2-dimethoxy, unii-u5use33y47, 2,2-dimethoxy-ethanol, 2,2-dimethoxy ethanol, glycolaldehydedimethylacetal, acmc-20aksv, 2,2-dimethoxyethan-1-ol, hydroxyacetaldehyde dimethylacetal, 2-hydroxyacetaldehyde dimethyl acetal
542381
2,2-dimetoxietanol
COC(CO)OC
Glycolaldehyde dimethyl acetal is used in the preparation of aceto- xyacetaldehyde dimethyl acetal by reacting with acetic anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glicolaldehído dimetilacetal se utiliza en la preparación de acetoxiacetaldehído dimetilacetal al reaccionar con anhídrido acético.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Glycolaldehyde dimethyl acetal
Punto de fusión <-76°C
Densidad 1.05
Punto de ebullición 68°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Índice de refracción 1.413
Cantidad 1 g
Beilstein 1697583
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 98%