Learn More
Glycol Salicylate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester |
| CAS | 87-28-5 |
| Molecular Formula | C9 H10 O4 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | Hydroxyethyl Salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monosalicylate (8CI), 2-Hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxyethyl salicylate, Espirosal, Ethylene glycol salicylate, GL 7, Glycol monosalicylate, Glycol salicylate, Glysal, Monoglycol salicylate, Norgesic, Rheumacyl, Saliment, Sarocol, Spirosal, β-Hydroxyethyl salicylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2 |
| SMILES | OCCOC(=O)c1ccccc1O |
| IUPAC Name | 2-hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.17 |
| Formula Weight | 182.0579 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?