Learn More
Glicina, biorreactivo ultrapuro, J. T. Baker™
Catalog Number p-5383268
74.39 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
Ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
Ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones de biotecnología, como electroforesis y cromatografía líquida
    Para aplicaciones de electroforesis, cromatografía líquida y biología molecular
Nombre del producto químico o material Glycine
Envase Frasco de polietileno
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Grado Biorreactivo ultrapuro
Cantidad 250 g
Gravedad específica 1L = 1.16kg