Learn More
Glicina, U.S.P. - F.C.C.C., J. T. BAKER™
Catalog Number 15577844
769.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
Ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
Ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
Nombre del producto químico o material Glycine
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Grado FCC/Farmacopea Estadounidense
Cantidad 2 kg
Gravedad específica 1L = 1.16kg