Learn More
Glicina, reactivo de biología molecular, ≥99 %, MP Biomedicals™
Catalog Number p-4679927
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
Ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
56-40-6
C2H5NO2
75.07
MFCD00008131
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
750
CHEBI:15428
Ácido 2-aminoacético
NCC(O)=O
Electroforesis y transferencia de proteínas
Nombre del producto químico o material Glycine
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Grado Reactivos de biología molecular
Densidad 1.16g/mL (Lit.)
Cantidad 1 kg
Forma física Polvo