Learn More
Glycine, Electrophoresis Grade, MP Biomedicals
56-40-6 Purity: >>> 99.5% Heavy metals (as Pb): <<10 ppm Used for preparation of Tris-glycine buffers
Marca:  MP Biomedicals 04808831
Detalles adicionales : CAS : 56-40-6 Peso : 5.00000kg
Cantidad. 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11491642
  • 548.00€ / 5 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
56-40-6
75.067
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
CHEBI:15428
C(C(=O)O)N
C2H5NO2
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
750
2-aminoacetic acid
Especificación
Glycine
C2H5NO2
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
2-aminoacetic acid
750
5kg
56-40-6
glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
C(C(=O)O)N
75.067
CHEBI:15428
Videos